Merck
ENA432539370
Enamine
(2,3-dimethylcyclohexyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.26
MDL番号:
Iupac Name
(2,3-dimethylcyclohexyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H19N/c1-7-4-3-5-9(6-10)8(7)2/h7-9H,3-6,10H2,1-2H3
InChI Key
JYOFDIXJDYSDII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195630
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)