Merck
ENA432538743
Enamine
2-amino-2-(4-methanesulfonylphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.28
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]alanine
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-10(11,9(12)13)7-3-5-8(6-4-7)16(2,14)15/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
OXYKPEXSYCFJGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194485
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194485