Merck
ENA432538337
Enamine
1-{5,7-dimethyl-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
mp
167-169
Iupac Name
1-(5,7-dimethyl-4,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H12N4O/c1-5-8(7(3)14)6(2)13-9(12-5)10-4-11-13/h4,6H,1-3H3,(H,10,11,12)
InChI Key
QWWCTDRTVYQDCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192967
Melting Point
167-169
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192967