Merck
ENA432538176
Enamine
2-({4-[(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}amino)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
Iupac Name
2-{4-[(2-hydroxyethyl)amino]anilino}ethanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c13-7-5-11-9-1-2-10(4-3-9)12-6-8-14/h1-4,11-14H,5-8H2
InChI Key
FCDKGTXZKZEBPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190773
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190773