Merck
ENA432538175
Enamine
tert-butyl 2-sulfanylpropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-sulfanylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-5(10)6(8)9-7(2,3)4/h5,10H,1-4H3
InChI Key
LPVTUVQARHJGJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190765
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190765