Merck
ENA429360730
Enamine
2-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
Iupac Name
2-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-4H-indazol-4-one
Inchi Code
1S/C13H12N2O/c16-13-8-4-7-12-11(13)9-15(14-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,9H,4,7-8H2
InChI Key
ULXFYCXXERDSNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190595
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190595