Merck
ENA429360393
Enamine
(2-aminoethyl)(methyl)(2-methylbutyl)amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.18
MDL番号:
Iupac Name
N1-methyl-N1-(2-methylbutyl)ethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H20N2.2ClH/c1-4-8(2)7-10(3)6-5-9;;/h8H,4-7,9H2,1-3H3;2*1H
InChI Key
REQCUTJRFWYWQI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191005
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)