Merck
ENA429359931
Enamine
potassium 2-[(4-oxopent-2-en-2-yl)amino]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
mp
235-237
Iupac Name
potassium {[(1E)-1-methyl-3-oxo-1-butenyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C7H11NO3.K/c1-5(3-6(2)9)8-4-7(10)11;/h3,8H,4H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1/b5-3+;
InChI Key
TYBXZQSCSNARCE-WGCWOXMQSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189014
Melting Point
235-237
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189014