Merck
ENA429359211
Enamine
phenylmethanesulfinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.22
MDL番号:
mp
124-128
Iupac Name
phenylmethanesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI Key
UKDZTPQQLLBYRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187300
Melting Point
124-128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187300