Merck
ENA429358845
Enamine
3-ethoxy-4-(3-methylbutoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-4-(isopentyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H20O3/c1-4-16-14-9-12(10-15)5-6-13(14)17-8-7-11(2)3/h5-6,9-11H,4,7-8H2,1-3H3
InChI Key
JBGBOVKMZFRZQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)