Merck
ENA429358468
Enamine
3-[(difluoromethyl)sulfanyl]-2-methylpropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.18
MDL番号:
Iupac Name
3-[(difluoromethyl)sulfanyl]-2-methylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O2S/c1-3(4(8)9)2-10-5(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
CVFNNXCEWFVNDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181774
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181774
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)