Merck
ENA428682970
Enamine
3-bromo-4-(2,3,4-trifluorophenyl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-(2,3,4-trifluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H8BrF3O/c1-5(15)7(11)4-6-2-3-8(12)10(14)9(6)13/h2-3,7H,4H2,1H3
InChI Key
SHCZWKXWAAEKFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182619