Merck
ENA428074295
Enamine
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c9-6-1-3-8(12,4-2-6)5-7(10)11/h6,9,12H,1-5H2,(H,10,11)
InChI Key
LHDVONJKFJRQTI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558