Merck
ENA428073978
Enamine
potassium (4,4-difluorocyclohexyl)trifluoroboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.04
MDL番号:
Iupac Name
potassium (4,4-difluorocyclohexyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C6H9BF5.K/c8-6(9)3-1-5(2-4-6)7(10,11)12;/h5H,1-4H2;/q-1;+1
InChI Key
BLHGAMNFXPXKCJ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179956
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)