Merck
ENA428073809
Enamine
(oxolan-2-yl)methanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.2
MDL番号:
Iupac Name
tetrahydro-2-furanylmethyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C5H10OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5,7H,1-4H2
InChI Key
HZEQZXCNBJSQCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)