Merck
ENA428073244
Enamine
ethyl 2-cyano-3-(3,4-difluorophenyl)prop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (Z)-2-cyano-3-(3,4-difluorophenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C12H9F2NO2/c1-2-17-12(16)9(7-15)5-8-3-4-10(13)11(14)6-8/h3-6H,2H2,1H3/b9-5-
InChI Key
DLTJIBLUUMKTIU-UITAMQMPSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178029
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)