Merck
ENA428073010
Enamine
4-cyclopropoxy-2-methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclopropyloxy)-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-14-10-6-8(15-7-2-3-7)4-5-9(10)11(12)13/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
MXAPSYLSINFFFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177128