Merck
ENA428072626
Enamine
3-[(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)amino]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.27
MDL番号:
Iupac Name
3-[(4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11N3O3/c19-13-11-6-1-2-7-12(11)17-15(18-13)16-10-5-3-4-9(8-10)14(20)21/h1-8H,(H,20,21)(H2,16,17,18,19)
InChI Key
FDHAKPFFMVWAJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173439
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173439
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)