Merck
ENA428072433
Enamine
3-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.69
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-6(2,10-3)4-5-11(7,8)9/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
XFFAUMWZJRYZKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)