Merck
ENA424046017
Enamine
2-[(2-carboxyethyl)amino]butanedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.17
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-carboxyethyl)aspartic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO6/c9-5(10)1-2-8-4(7(13)14)3-6(11)12/h4,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
AINPCLWBWFSAQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176282
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176282
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)