Merck
ENA424045982
Enamine
5-(2,3-difluorophenyl)furan-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.16
MDL番号:
Iupac Name
5-(2,3-difluorophenyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H6F2O2/c12-9-3-1-2-8(11(9)13)10-5-4-7(6-14)15-10/h1-6H
InChI Key
QEWHDSVJGJKRPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176142