Merck
ENA424045661
Enamine
{[(4-chlorobutan-2-yl)oxy]methyl}benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.69
MDL番号:
Iupac Name
[(3-chloro-1-methylpropoxy)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C11H15ClO/c1-10(7-8-12)13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10H,7-9H2,1H3
InChI Key
RFDFBSQVWITGTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175236
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175236
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)