Merck
ENA424045620
Enamine
4-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.08
MDL番号:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]phenol
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-5-12-10(13-6-7)15-9-3-1-8(14)2-4-9/h1-6,14H
InChI Key
PMONOVBATWRDGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175079
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175079
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)