Merck
ENA424045139
Enamine
2-(cyclopentylamino)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
193.67
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentylalanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6(8(10)11)9-7-4-2-3-5-7;/h6-7,9H,2-5H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI Key
RFECBSBPSGUZHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172352
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172352