Merck
ENA424045116
Enamine
5-chloro-2-(cyclopropylmethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.16
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(cyclopropylmethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O3S/c11-8-3-4-9(15-6-7-1-2-7)10(5-8)16(12,13)14/h3-5,7H,1-2,6H2
InChI Key
NGDHGWUESHPVFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128374
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)