Merck
ENA423209869
Enamine
N-[(naphthalen-1-yl)methyl]hydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
mp
82-85
Iupac Name
1-[(hydroxyamino)methyl]naphthalene
Inchi Code
1S/C11H11NO/c13-12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12-13H,8H2
InChI Key
MPCXCHXFWBBRME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171630
Melting Point
82-85
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)