Merck
ENA423209449
Enamine
5-bromo-2,4-dimethylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
mp
88-89
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-3-7(2)9(10)4-8(6)5-11/h3-4H,1-2H3
InChI Key
MUESXHWNYAMOEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170061
Melting Point
88-89
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170061