Merck
ENA423208958
Enamine
ethyl[(1H-indol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.71
MDL番号:
Iupac Name
N-((1H-indol-3-yl)methyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-12-7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11;/h3-6,8,12-13H,2,7H2,1H3;1H
InChI Key
IMJKOZBYSJNZLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170393
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170393
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)