Merck
ENA423207808
Enamine
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
Iupac Name
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c10-5-7-11-6-4-9-8-2-1-3-8/h8-10H,1-7H2
InChI Key
VHHCLVLPRXXFCQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373