Merck
ENA423200640
Enamine
2-{[({[(tert-butoxy)carbonyl](ethyl)amino}oxy)carbonyl]oxy}-2-methylpropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((tert-butoxycarbonyl)oxy)(ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO5/c1-8-13(9(14)16-11(2,3)4)18-10(15)17-12(5,6)7/h8H2,1-7H3
InChI Key
ZRYKCIVBDCFCBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279