Merck
ENA423200411
Enamine
8-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.27
MDL番号:
mp
230-231
Iupac Name
8-methyl-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C10H11NOS/c1-7-2-3-8-9(6-7)13-5-4-10(12)11-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
DKKQPFYKKGRYHN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131856
Melting Point
230-231
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131856