Merck
ENA413171872
Enamine
5-chloro-2-(2-cyclopropylethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.19
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-(2-cyclopropylethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H12Cl2O3S/c12-9-3-4-10(11(7-9)17(13,14)15)16-6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2
InChI Key
MCWMSUSEGNGEBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156363
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)