Merck
ENA413171775
Enamine
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.25
MDL番号:
Iupac Name
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
GPCKKLZBFOMMJD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023