Merck
ENA413171628
Enamine
8-fluoro-1H,2H,3H,3aH,4H,5H-pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.22
MDL番号:
Iupac Name
8-fluoro-1,2,3,3a-tetrahydropyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C11H11FN2O/c12-7-3-4-8-10(6-7)14-5-1-2-9(14)11(15)13-8/h3-4,6,9H,1-2,5H2,(H,13,15)
InChI Key
NVXLBCNIHBTWCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155596
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155596