Merck
ENA413171531
Enamine
methyl 5-amino-2-bromobenzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.52
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-amino-2-bromobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2.ClH/c1-12-8(11)6-4-5(10)2-3-7(6)9;/h2-4H,10H2,1H3;1H
InChI Key
XOLXPFZLNOUDGV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157110
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157110