Merck
ENA413170802
Enamine
3-methyl-1-benzofuran-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-1-benzofuran-5-amine
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-6-5-11-9-3-2-7(10)4-8(6)9/h2-5H,10H2,1H3
InChI Key
IRUXPIPZLCHAKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153745
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153745
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)