Merck
ENA413170448
Enamine
2-methylprop-2-ene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.62
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-propene-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H7ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h1,3H2,2H3
InChI Key
DWAZFVPADZFXAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152591
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152591