Merck
ENA413167631
Enamine
N1-(6-methylpyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N~1~-(6-methyl-2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-7-3-2-4-8(11-7)10-6-5-9/h2-4H,5-6,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
DIISTLIQPFNXIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)