Merck
ENA413166678
Enamine
4-(trifluoromethyl)cyclohex-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.13
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)cyclohex-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C7H7F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1,3,5H,2,4H2
InChI Key
JORQWRLRSVEFTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140437