Merck
ENA413166184
Enamine
5-[(tert-butoxy)methyl]-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.21
MDL番号:
Iupac Name
5-(tert-butoxymethyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H13NO4/c1-9(2,3)13-5-6-4-7(8(11)12)10-14-6/h4H,5H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
QFGJEOMHKLFVDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140840