Merck
ENA413166045
Enamine
hex-5-en-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
99.18
MDL番号:
Iupac Name
5-hexen-1-amine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-7H2
InChI Key
FICBXRYQMBKLJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140551
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140551