Merck
ENA413165301
Enamine
3,5-dimethyl-1-octyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.35
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-octyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C13H24N2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(3)11-12(2)14-15/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
BCDZDZCKKMRPKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135195
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135195