Merck
ENA413164786
Enamine
4-(quinolin-2-yl)but-3-yn-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.24
MDL番号:
Iupac Name
4-(quinolin-2-yl)but-3-yn-1-ol
Inchi Code
1S/C13H11NO/c15-10-4-3-6-12-9-8-11-5-1-2-7-13(11)14-12/h1-2,5,7-9,15H,4,10H2
InChI Key
UJPQWEHDJAJEHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139135
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139135
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)