Merck
ENA413164741
Enamine
methyl 4-(2,2-difluoroethyl)morpholine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(2,2-difluoroethyl)morpholine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13F2NO3/c1-13-8(12)6-5-14-3-2-11(6)4-7(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
KQGGHLMDHPJICW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137338
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137338
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)