Merck
ENA410544054
Enamine
methyl 2-bromo-2-(2-methylphenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
methyl bromo(2-methylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-5-3-4-6-8(7)9(11)10(12)13-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
NDDRCRIJXMICQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49318
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49318