Merck
ENA410543423
Enamine
2,3,5-trichloro-6-(trichloromethyl)pyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.81
MDL番号:
mp
118-120
Iupac Name
2,3,5-trichloro-6-(trichloromethyl)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H2Cl6N2/c7-1-3(13)2(8)5(9)14-4(1)6(10,11)12/h(H2,13,14)
InChI Key
VNJVZJNBTWPKNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16703
Melting Point
118-120
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16703