Merck
ENA410543285
Enamine
2,4-dichloro-6-cyclopentyl-1,3,5-triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.08
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-cyclopentyl-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C8H9Cl2N3/c9-7-11-6(12-8(10)13-7)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
InChI Key
SYEJHEWCUCEWPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140108
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140108
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)