Merck
ENA410543284
Enamine
3-ethoxy-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-6-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-3-13-7-5-4-6(2)10-8(7)9(11)12/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
XUYJQZIULVDUOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140102