Merck
ENA410542590
Enamine
1-tert-butyl-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-7-6-8(12-5)11(10-7)9(2,3)4/h6H,1-5H3
InChI Key
VDPAJGJTHFQGSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135077
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135077
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)