Merck
ENA408615803
Enamine
3-(1-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.36
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C16H21N3O/c1-12-16(15-11-20-9-8-17-15)13(2)19(18-12)10-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,15,17H,8-11H2,1-2H3
InChI Key
WIMYCIGEWONJBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129796
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)